Lanthan(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lanthantrichlorid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
211605-100G
211605-500G
SIAL211605-100GEA
108
EUR
SIAL211605-100G
SIAL211605-500G
Lanthan(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃La·H₂O Molecular Weight: 263,28 g/mol Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149753 CAS-Nummer: 20211-76-1 EINECS: 233-237-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...