Lithiummethanolat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithiummethylat, Methanol Lithiumsalz, Lithiummethoxid
44129.14
44129.22
44129.14EA
78.1
EUR
44129.14
44129.22
Lithiummethanolat ≥98%
Lithiummethanolat
Purity: 98+%
CAS No.: 865-34-9
Molecular Formula: CH3LiO
Formula Weight: 37.98
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
CH₃LiO Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >500 °C (Zersetzung) Dichte: 0,865 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036357 CAS-Nummer: 865-34-9 EINECS: 212-737-7 UN: 3206 ADR: 4.2,II |