Lithiummethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Lithiummethylat, Methanol Lithiumsalz, Lithiummethoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
344370-100G 344370-25G
SIAL344370-100GEA 313 EUR
SIAL344370-100G SIAL344370-25G
Lithiummethanolat, Sigma-Aldrich®
Lithiummethanolat
Formel: CH₃LiO
Molecular Weight: 37,98 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,865 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036357
CAS-Nummer: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2,II