Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) aqueous solution

Lieferant: TEKNOVA

M0300-25PK M0302 M0304 M0303-4PK
TEKOM0300-25PKEA 1880 EUR
TEKOM0300-25PK TEKOM0302 TEKOM0304 TEKOM0303-4PK
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) aqueous solution
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95.21 g/mol
Siedepunkt: 1412
Schmelzpunkt: 715
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR