Methylmagnesiumbromid 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
377381000 377388000
377381000.EA 79.8 EUR
377381000. 377388000.
Methylmagnesiumbromid 1 M in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formel: CH₃BrMg
Molecular Weight: 119,24 g/mol
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000041
CAS-Nummer: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to turbid grey to dark purple to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.20 M