Butylmethacrylat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methacrylsäurebutylester, 2-Methylpropensäurebutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

235865-100ML 235865-1L 235865-18L
SIAL235865-100MLEA 57.9 EUR
SIAL235865-100ML SIAL235865-1L SIAL235865-18L
Butylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Butylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009444
CAS-Nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR