Butylmethacrylat 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methacrylsäurebutylester, 2-Methylpropensäurebutylester
216620010 216620051
ACRO216620010EA 58.5 EUR
ACRO216620010 ACRO216620051
Butylmethacrylat 99% stabilisiert
Butylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009444
CAS-Nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ