Butylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Methacrylsäurebutylester, 2-Methylpropensäurebutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 26.9 EUR
8.00585.0100 8.00585.0500
Butylmethacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Butylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009444
CAS-Nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR