Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥98,0%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
0571-2.5KGEA 506 EUR
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei ≥98,0%, Reagenzqualität
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119.98 g/mol
Schmelzpunkt: ∼650 °C
Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (als Pb) 0.001%
Unlösliche Bestandteile = 0.03%
Feuchtigkeit (KF) = 0.3%
pH (1%, Wasser)@25°C 4.4 - 4.7
Reinheit ≥ 99,5%