Natriumethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9031 8.20871.9030
8.20871.0250EA 48.1 EUR
8.20871.0250 8.20871.1000 8.20871.9031 8.20871.9030
Natriumethanolat, Sigma-Aldrich®
Natriumethanolat
Formel: C₂H₅NaO
Molecular Weight: 68,05 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012417
CAS-Nummer: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material