Natriumethanolat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid
L06230.22
L06230.36
L06230.0P
L06230.22EA
31.3
EUR
L06230.22
L06230.36
L06230.0P
Natriumethanolat 96%
Natriumethanolat
Purity: 96%
CAS No.: 141-52-6
Molecular Formula: NaOCH2CH3
Formula Weight: 68.05
Flash Point: 30°(86°F)
Odour: Irritating
pH: 13
Melting Point:
Formel:
C₂H₅NaO Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 °C (86 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012417 CAS-Nummer: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 UN: 3206 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,8613 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...