Natriumethanolat 96%, rein

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid

168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 44.2 EUR
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Natriumethanolat 96%, rein
Natriumethanolat
Formel: C₂H₅NaO
Molecular Weight: 68,05 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012417
CAS-Nummer: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3095
ADR: 8,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR