Natriumethanolat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

71210-250G 71210-50G
SIAL71210-250GEA 84.6 EUR
SIAL71210-250G SIAL71210-50G
Natriumethanolat, Sigma-Aldrich®
Natriumethanolat
Formel: C₂H₅NaO
Molecular Weight: 68,05 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012417
CAS-Nummer: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR