Natriumethanolat 21% in Ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid
230553-100ML
230553-500ML
SIAL230553-100MLEA
37.6
EUR
SIAL230553-100ML
SIAL230553-500ML
Natriumethanolat 21% in Ethanol, Sigma-Aldrich®
Natriumethanolat
Formel:
C₂H₅NaO Molecular Weight: 68,05 g/mol |
MDL:
MFCD00012417 CAS-Nummer: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 UN: 3274 ADR: 3,II |