Osmium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Osmiumtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
398594-100MG 398594-500MG
SIAL398594-100MGEA 69.3 EUR
SIAL398594-100MG SIAL398594-500MG
Osmium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Osmium(III) chloride
Formel: Cl₃Os
Molecular Weight: 296,59 g/mol
Schmelzpunkt: 500 °C
Dichte: 5,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011148
CAS-Nummer: 13444-93-4
EINECS: 236-587-7