Osmium(III)chlorid Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Osmiumtrichlorid Hydrat
318705000
318700025
ACRO318705000EA
154
EUR
ACRO318705000
ACRO318700025
Osmium(III)chlorid Hydrat
Osmium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Os·H₂O Molecular Weight: 314,6 g/mol Schmelzpunkt: >500 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149815 CAS-Nummer: 14996-60-2 EINECS: 236-587-7 UN: 2923 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red to black Powder or crystals |
Osmium (Os) | 53 to 56 % |