Pentafluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: (Pentafluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(pentafluorphenyl)boran, Pentafluorbenzolboronsäure
BB-8007-5G BB-8007-1G
COBBBB-8007-5GEA 124 EUR
COBBBB-8007-5G COBBBB-8007-1G
Pentafluorphenylboronsäure
Pentafluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₂BF₅O₂
Molecular Weight: 211,88 g/mol
MDL: MFCD01074663
CAS-Nummer: 1582-24-7