Isoamylalkohol (Isomerengemisch), EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Amylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22255.1000 8.22255.2500
8.22255.1000EA 46.08 EUR
8.22255.1000 8.22255.2500
Isoamylalkohol (Isomerengemisch), EMPLURA®, Supelco®
Isoamylalkohol (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 131
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 30899-19-5
EINECS: 250-378-8
UN: 1105
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR