Phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
BB-2375-25G BB-2375-100G
COBBBB-2375-25GEA 0 EUR
COBBBB-2375-25G COBBBB-2375-100G
Phenylboronsäure
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068