2-Heptanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 145 EUR
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanon 98%
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04683
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure