Acrylsäure, niedriger Wassergehalt ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propensäure
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
43359.K4
43359.AP
43359.K4EA
164
EUR
43359.K4
43359.AP
Acrylsäure, niedriger Wassergehalt ≥99,5% stabilisiert
Acrylsäure
Stabilized with ca 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5%
CAS No.: 79-10-7
Molecular Formula: H2C=CHCO2H
Formula Weight: 72.06
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.051
Refractive Index: 1.4202
Odour: Pungent
Melting Point: ca 13°
Boiling Point: 138-139°
Solubility: Miscible with water, alcohols, ether
Beilstein Reference: 635743
Merck Reference: 14,130
UN No.: 2218
MDL No.: MFCD00004367
Formel:
C₃H₄O₂ Molecular Weight: 72,06 g/mol Siedepunkt: 138…139 °C Schmelzpunkt: ∼ 13 °C Dichte: 1,051 Flammpunkt: 54 °C (130 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004367 CAS-Nummer: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8,II Merck Index: 14,130 |