Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propensäure
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00181.0100
8.00181.0500
8.00181.1000
8.00181.9025
8.00181.0100EA
34.4
EUR
8.00181.0100
8.00181.0500
8.00181.1000
8.00181.9025
Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylsäure
Formel:
C₃H₄O₂ Molecular Weight: 72,06 g/mol Siedepunkt: 141,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (10 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004367 CAS-Nummer: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8 (3),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1000 g/l (25 °C) |
Melting Point | 13 °C |
Molar Mass | 72.06 g/mol |
Boiling Point | 141 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 46 °C |
Refractive Index | 1.4224 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.9 - 19.8 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 390 °C DIN 51794 |
Synonyms | 2-Propenoic acid, Acroleic acid |
Hill Formula | C3H4O2 |