Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propensäure
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
147230-100G
147230-18KG
147230-1L
147230-2.5L
147230-3KG
147230-500G
147230-5G
SIAL147230-100GEA
62.6
EUR
SIAL147230-100G
SIAL147230-18KG
SIAL147230-1L
SIAL147230-2.5L
SIAL147230-3KG
SIAL147230-500G
SIAL147230-5G
Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylsäure
Formel:
C₃H₄O₂ Molecular Weight: 72,06 g/mol Siedepunkt: 141,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (10 °C) |
MDL:
MFCD00004367 CAS-Nummer: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8,II |