Acrylsäure 98% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propensäure
164250010
164250025
164252500
164250100
ACRO164250010EA
75
EUR
ACRO164250010
ACRO164250025
ACRO164252500
ACRO164250100
Acrylsäure 98% stabilisiert, reinst
Acrylsäure
Formel:
C₃H₄O₂ Molecular Weight: 72,06 g/mol Siedepunkt: 139 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1,05 g/cm³ Flammpunkt: 48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004367 CAS-Nummer: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 180 to 220 ppm MEHQ |
Dimer | ≤2.5 % diacrylic acid |