Acrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propenamid, Acrylsäureamid, Propensäureamid, 2-Propenamid
A8887-1KG A8887-100G A8887-500G A8887-2.5KG
SIALA8887-1KGEA 132 EUR
SIALA8887-1KG SIALA8887-100G SIALA8887-500G SIALA8887-2.5KG
Acrylamid, Sigma-Aldrich®
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 84.5
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM