Acrylamid-Bisacrylamid (19:1)
Lieferant: Ambion
Gefahr
Synonyme: Acrylamid-Bis
9022 9024
AMBI9022EA 0 EUR
AMBI9022 AMBI9024
Acrylamid-Bisacrylamid (19:1)
Acrylamid-Bis (32:1)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III