Ethylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Propensäureethylester, Acrylsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E9706-100ML E9706-10L E9706-1L E9706-2L
SIALE9706-100MLEA 42.2 EUR
SIALE9706-100ML SIALE9706-10L SIALE9706-1L SIALE9706-2L
Ethylacrylat, Sigma-Aldrich®
Ethylacrylat
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
MDL: MFCD00009188
CAS-Nummer: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II