Ethylacrylat ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acrylsäureethylester
, Propensäureethylester
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
A15493.AEEA
30.6
EUR
A15493.AE
A15493.AP
Ethylacrylat ≥99% stabilisiert
Ethylacrylat
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 99…100 °C Schmelzpunkt: –71 °C Dichte: 0,924 Flammpunkt: –1 °C (30 °F) |
MDL:
MFCD00009188 CAS-Nummer: 140-88-5 EINECS: 205-438-8 UN: 1917 ADR: 3,II Merck Index: 14,3759 |