Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6112-5G
HC-6112-1G
COBBHC-6112-5GEA
0
EUR
COBBHC-6112-5G
COBBHC-6112-1G
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₇₂H₆₀P₄Pd Schmelzpunkt: 103…107 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010012 CAS-Nummer: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |