Tetrabutylammoniumchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7710-25G OS-7710-100G
COBBOS-7710-25GEA 49.8 EUR
COBBOS-7710-25G COBBOS-7710-100G
Tetrabutylammoniumchlorid
Tetrabutylammoniumchlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Molecular Weight: 277,92 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00011635
CAS-Nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7