Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.18312.0025 1.18312.0100
1.18312.0025EA 232.4 EUR
1.18312.0025 1.18312.0100
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, LiChropur™ für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric; calculated on dried substance) ≥ 99%
Identity (IR-spectrum) passes test
pH-value (10 %; water) ≤ 2
UV-transmission (200 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 70 %
UV-transmission (220 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 90 %
UV-transmission (250 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 98 %
Loss on drying (120 °C, vacuum) ≤ 2%