Thiobenzamid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiobenzoesäureamid
164730100
164730500
ACRO164730100EA
26
EUR
ACRO164730100
ACRO164730500
Thiobenzamid 95%
Thiobenzamid
Formel:
C₇H₇NS Molecular Weight: 137,21 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114…118 °C |
MDL:
MFCD00008060 CAS-Nummer: 2227-79-4 EINECS: 218-765-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow-green Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
HPLC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...