Thiobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Thiobenzoesäureamid
A12973.14 A12973.22 A12973.36
A12973.14EA 36.4 EUR
A12973.14 A12973.22 A12973.36
Thiobenzamid ≥98%
Thiobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 2227-79-4 Molecular Formula: C7H7NS Formula Weight: 137.21 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 606021 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008060
Formel: C₇H₇NS
Molecular Weight: 137,21 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Flammpunkt: 120 °C (248 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008060
CAS-Nummer: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III