Thiobenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Thiobenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
148229-10G
148229-50G
SIAL148229-10GEA
37
EUR
SIAL148229-10G
SIAL148229-50G
Thiobenzamid, Sigma-Aldrich®
Thiobenzamid
Formel:
C₇H₇NS Molecular Weight: 137,21 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 113…116 °C |
MDL:
MFCD00008060 CAS-Nummer: 2227-79-4 EINECS: 218-765-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)