Tiglinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: trans-2,3-Dimethylacrolein, (E)-2-Methyl-2-butenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192619-25G 192619-5G
SIAL192619-25GEA 88.4 EUR
SIAL192619-25G SIAL192619-5G
Tiglinaldehyd, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006977
CAS-Nummer: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II