trans-4-Aminocyclohexanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AM-1022-25G AM-1022-100G
COBBAM-1022-25GEA 37.5 EUR
COBBAM-1022-25G COBBAM-1022-100G
trans-4-Aminocyclohexanol
trans-4-Aminocyclohexanol
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 108…113 °C
MDL: MFCD00067698
CAS-Nummer: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8