trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263761-100G 263761-25G
SIAL263761-100GEA 187 EUR
SIAL263761-100G SIAL263761-25G
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₄ClNO
Molecular Weight: 151,64 g/mol
MDL: MFCD00012566
CAS-Nummer: 50910-54-8