Triethylammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Triethylamin Hydrobromid
349721000 349725000
ACRO349721000EA 34.7 EUR
ACRO349721000 ACRO349725000
Triethylammoniumbromid 99%
Triethylammonium bromide
Formel: C₆H₁₅N·HBr
Molecular Weight: 182.1 g/mol
Flammpunkt: >65 °C
MDL: MFCD00054287
CAS-Nummer: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %