Triethylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethylamin Hydrochlorid
A17318.0B
A17318.30
A17318.0BEA
98.1
EUR
A17318.0B
A17318.30
Triethylammoniumchlorid 98%
Triethylammonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 554-68-7
Molecular Formula: C6H15N.HCl
Formula Weight: 137.65
Odour: Amine-like
pH: 5
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 3906409
MDL No.: MFCD00012500
Formel:
C₆H₁₆ClN Molecular Weight: 137,65 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 260 °C (Zersetzung) Dichte: 1,07 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012500 CAS-Nummer: 554-68-7 EINECS: 209-067-2 |