Triethylammoniumchlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Triethylamin Hydrochlorid
270670010 270672500
ACRO270670010EA 103 EUR
ACRO270670010 ACRO270672500
Triethylammoniumchlorid 99+%
Triethylammonium chloride
Formel: C₆H₁₆ClN
Molecular Weight: 137,65 g/mol
Schmelzpunkt: 254…260 °C
Dichte: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012500
CAS-Nummer: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 260 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)