Triethylammoniumdihydrogentrifluorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triethylamin Trishydrofluorid, Triethylamin Trihydrofluorid
350620250 350621000
ACRO350620250EA 86.2 EUR
ACRO350620250 ACRO350621000
Triethylammoniumdihydrogentrifluorid 97%
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Formel: C₆H₁₈F₃N
Molecular Weight: 161,21 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 0,989 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043294
CAS-Nummer: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2922
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)