Triethylammoniumdihydrogentrifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Triethylamin Trishydrofluorid, Triethylamin Trihydrofluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14371.0010 8.14371.0002
8.14371.0010EA 61 EUR
8.14371.0010 8.14371.0002
Triethylammoniumdihydrogentrifluorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Formel: C₆H₁₈F₃N
Molecular Weight: 161.21 g/mol
Dichte: 1.094 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043294
CAS-Nummer: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2927
ADR: 6.1 (8) I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.21 g/mol
Boiling Point 70 °C (19.9 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Hill Formula C6H15N*3FH
Chemical Formula (C2H5)3N * 3 HF