Triethylammoniumdihydrogentrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triethylamin Trishydrofluorid, Triethylamin Trihydrofluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
344648-100G 344648-25G 344648-5G
SIAL344648-100GEA 219 EUR
SIAL344648-100G SIAL344648-25G SIAL344648-5G
Triethylammoniumdihydrogentrifluorid, Sigma-Aldrich®
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Formel: C₆H₁₈F₃N
Molecular Weight: 161,21 g/mol
Dichte: 1,094 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043294
CAS-Nummer: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 3265
ADR: 8,II