2-Heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18711.0100 8.18711.1000
8.18711.0100EA 32.4 EUR
8.18711.0100 8.18711.1000
2-Heptanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 150
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.8111 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04683
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 114.18 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4007 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.11 - 7.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 532 °C
Saturation concentration 16.2 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 17.4
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid