Cäsiumtrifluoracetat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Cäsiumsalz
44633.09 44633.18
44633.09EA 45.9 EUR
44633.09 44633.18
Cäsiumtrifluoracetat
Cäsiumtrifluoracetat
CAS No.: 21907-50-6 Molecular Formula: CsOOCCF3 Formula Weight: 245.92 Physical Form: Crystalline Melting Point: 115° MDL No.: MFCD00051304
Formel: C₂CsF₃O₂
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051304
CAS-Nummer: 21907-50-6