Kaliumtrifluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoressigsäure Kaliumsalz
A17398.14 A17398.22
A17398.14EA 39.1 EUR
A17398.14 A17398.22
Kaliumtrifluoracetat ≥98%
Kaliumtrifluoracetat
Purity: 98% CAS No.: 2923-16-2 Molecular Formula: CF3CO2K Formula Weight: 152.12 pH: 7 Melting Point: 142-145° Beilstein Reference: 3717603 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013215
Formel: C₂F₃KO₂
Molecular Weight: 152.11 g/mol
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013215
CAS-Nummer: 2923-16-2
EINECS: 220-877-5
ADR: 6.1 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable