Kaliumtrifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Trifluoressigsäure Kaliumsalz
001216-100G
001216-25G
FLUO001216-100GEA
62
EUR
FLUO001216-100G
FLUO001216-25G
Kaliumtrifluoracetat
Kaliumtrifluoracetat
Formel:
C₂F₃KO₂ Molecular Weight: 152.11 g/mol |
MDL:
MFCD00013215 CAS-Nummer: 2923-16-2 EINECS: 220-877-5 |