Palladium(II)trifluoracetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoressigsäure Palladium(II)salz
39448.03 39448.06
39448.03EA 122 EUR
39448.03 39448.06
Palladium(II)trifluoracetat ≥97%
Palladium(II)trifluoracetat
Purity: 97% CAS No.: 42196-31-6 Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2 Formula Weight: 332.44 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013204
Formel: C₄F₆O₄Pd
Molecular Weight: 332.45 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013204
CAS-Nummer: 42196-31-6