2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat

Lieferant: FLUOROCHEM

001221-25G 001221-100G 001221-500G
FLUO001221-25GEA 55.4 EUR
FLUO001221-25G FLUO001221-100G FLUO001221-500G
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat
2,2,2-Trifluorethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₂F₆O₂
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,5179 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000418
CAS-Nummer: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR