Ethyltrifluoracetat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01125.1 SB01125.10 SB01125.50
MAYBSB01125.1EA 0 EUR
MAYBSB01125.1 MAYBSB01125.10 MAYBSB01125.50
Ethyltrifluoracetat
Ethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II